Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Well Microplates, HydroCell
These microplates are optimized for robotics, automated readers and liquid handling systems. Ideal for antibiotic screens, cell-based assays and screening compounds.
Marca:  Thermo Scientific™ 174907
Detalles adicionales : Peso : 4.43000kg
Código de producto. 10771634
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96-Well Microplates are optimized for robotics, automated readers and liquid handling systems. 96-well microplates are used for antibiotic screens, cell-based assays and screening compounds. The flat bottom shape is ideal for microscopic and optical measurements. Our plates are high quality for consistent and reliable results.
  • Clear polystyrene has excellent optical properties making it ideal for optical measurements
  • Untreated polystyrene is hydrophobic and is suited for growth of suspension cultures that can proliferate and grow without attachment
  • Untreated surfaces are ideal for adding coatings in your lab
  • Cell Culture Treated: The Nunclon™ Delta cell culture treated surface is a hydrophilic surface that promotes cell attachment and growth
  • Plates are optimized for robotics, plate readers and liquid handlers
  • Customized bar coding is available
Especificaciones
Especificaciones
Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
8 x 12
Nunc
Microplate
96
HydroCell
8
8/Pk.
Standard
Placa de 96 pocillos, HydroCell, transparente, con tapa, estéril (paquete de 1, caja de 8)
8 Pk., 8 Cases
Transparente
Polystyrene
Sterile
Flat Bottom (F-well)
8
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.