Learn More
Thermo Scientific™ Placas de Petri para IVF Nunc™
Desarrolle aplicaciones de FIV con las placas de Petri para FIV fiables y de alta calidad Thermo Scientific™ Nunc™.
Marke: Thermo Scientific™ 150360
190.00 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Additional Details : Peso : 2.73600kg
Beschreibung
Ejecute aplicaciones de FIV con las placas para FIV Thermo Scientific™ Nunc™ Petri fiables y de alta calidad que cumplen los rigurosos requisitos de las pruebas, la certificación y la validación de FIV.
Características innovadoras para unos resultados mejorados:
- Facilita el intercambio de gases mediante la tapa ventilada
- Elija el tamaño adecuado para sus aplicaciones, disponibles en tamaños de 35 mm, 60 mm y 90 mm
- Certificadas de conformidad disponibles para todos los lotes
Rigurosamente probadas, certificadas y validadas para IVF:
- Marca CE, aprobadas por FDA y probadas por MEA
- Producidas conforme a la norma ISO 13485 con trazabilidad de todo el lote
- Estériles (SAL 10-6)
- No pirógenas (prueba LAL)
- Prueba de clase VI de USP
- Presentación de los resultados de la prueba (MEA)
Spezifikation
Con marcado CE, aprobadas por la FDA y probadas por MEA | |
56,7 cm2 | |
Estéril | |
150 | |
15 mm |
Placa de Petri para IVF, 90mm, tapa con orificio de ventilación | |
Poliestireno de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | |
Sin tratar | |
10 | |
88 mm |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.