Learn More
Thermo Scientific™ Placa blanca de 96 pocillos, superficie no tratada, sin tapa, no estéril, paquete de 10
Garantice la uniformidad y la fiabilidad de los resultados con estas placas blancas y negras optimizadas para robótica, lectores de placas y sistemas de manipulación de líquidos.
Marca: Thermo Scientific™ 236108
Detalles adicionales : Peso : 9.90000kg
Descripción
Garantice la uniformidad y la fiabilidad de los resultados con la placa blanca y negra de poliestireno de alta calidad Thermo Scientific™ Nunc™ F96 MicroWell™. Estas placas en blanco y negro se han optimizado para robótica, lectores de placas y sistemas de manipulación de líquidos, y se han diseñado con características clave para la adquisición de imágenes. Disponibles con o sin tratamiento para cultivo celular.
- El fondo, la autofluorescencia y la diafonía mejoran con las microplacas Nunc negras o blancas.
- Las microplacas negras se recomiendan para mediciones de fluorescencia, ya que presentan una luz con retrodispersión y una fluorescencia de fondo mínimas.
- Las microplacas blancas se recomiendan para mediciones de luminiscencia, ya que presentan la máxima reflexión y una autoluminiscencia mínima.
- Intervalo de volumen de trabajo: De 50 a 250 μl/pocillo
- Selección de superficie Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta para ensayos basados en células
- Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
Especificaciones
Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
Sin tapa | |
10 paq. | |
Blanco | |
Alzaprima de brida baja | |
96 | |
No estéril | |
Plano | |
10 |
Estándar | |
8 x 12 | |
Nunc™ | |
Microplaca | |
Poliestireno | |
De 50 to 250 μl | |
Sin tratar | |
180 | |
180/caja |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.