Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ Conical Centrifuge Tubes
Los tubos cónicos para centrífuga Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ se pueden abrir y cerrar con una sola mano gracias al exclusivo sistema de tapón articulado. Estos tubos tienen un diseño ergonómico y son compatibles con los rotores de centrífuga de ángulo fijo o basculantes.
Marca:  Thermo Scientific™ 362695
Detalles adicionales : Peso : 4.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17808581
  • 334.00€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los tubos cónicos para centrífuga Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ se pueden abrir y cerrar con una sola mano gracias al exclusivo sistema de tapón articulado. Estos tubos tienen un diseño ergonómico y son compatibles con los rotores de centrífuga de ángulo fijo o basculantes.
Características:
  • El tapón a prueba de fugas integrado impide la contaminación cruzada y la pérdida de los cierres
  • El polipropileno clarificado ofrece resistencia a los productos químicos y tolerancia a las altas velocidades
  • Área de escritura blanca y tapones planos para la identificación de muestras
  • Marcas de volumen y graduaciones
  • Sin ADNasa ni ARNasa
  • Las materias primas del producto son biocompatibles según la prueba USP Clase VI.
  • El producto es no citotóxico y apirógeno
  • Disponible en formato esterilizado (SAL 10-6)
  • FCR máx.: 8500 xg para el rotor de ángulo fijo, 7000 xg para el rotor de cuchara oscilante***
  • Temperatura de funcionamiento: De - 20 ºC a 37 ºC
  • Vida útil: 2 años
*** Con cavidad cónica de rotor o adaptador cónico
Información para pedidos:
Los tubos se suministran en un embalaje a granel (funda) o en una gradilla.
Especificaciones
Especificaciones
15 mL
500
en gradilla
Cónicos
8500 x g
Polipropileno
50
Estéril
Cónicos
Tubo para centrífuga