Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ Conical Centrifuge Tubes
Los tubos cónicos para centrífuga Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ se pueden abrir y cerrar con una sola mano gracias al exclusivo sistema de tapón articulado. Estos tubos tienen un diseño ergonómico y son compatibles con los rotores de centrífuga de ángulo fijo o basculantes.
Marca: Thermo Scientific™ 362696NS
217.23 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21712" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 6.57710kg
Descripción
Los tubos cónicos para centrífuga Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ se pueden abrir y cerrar con una sola mano gracias al exclusivo sistema de tapón articulado. Estos tubos tienen un diseño ergonómico y son compatibles con los rotores de centrífuga de ángulo fijo o basculantes.
Características:
- El tapón a prueba de fugas integrado impide la contaminación cruzada y la pérdida de los cierres
- El polipropileno clarificado ofrece resistencia a los productos químicos y tolerancia a las altas velocidades
- Área de escritura blanca y tapones planos para la identificación de muestras
- Marcas de volumen y graduaciones
- Sin ADNasa ni ARNasa
- Las materias primas del producto son biocompatibles según la prueba USP Clase VI.
- El producto es no citotóxico y apirógeno
- Disponible en formato esterilizado (SAL 10-6)
- FCR máx.: 8500 xg para el rotor de ángulo fijo, 7000 xg para el rotor de cuchara oscilante***
- Temperatura de funcionamiento: De - 20 ºC a 37 ºC
- Vida útil: 2 años
*** Con cavidad cónica de rotor o adaptador cónico
Información para pedidos:
Los tubos se suministran en un embalaje a granel (funda) o en una gradilla.
Especificaciones
50 mL | |
500 | |
A granel | |
Cónicos | |
Sí | |
9500 x g |
Polipropileno | |
25 | |
No estéril | |
Cónicos | |
Tubo para centrífuga |