Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para el sistema Nunc™ Cell Factory™
Optimice el desarrollo de aplicaciones que requieren un sistema de cultivo celular más cerrado con los accesorios para Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™.
Marca: Thermo Scientific™ 170769
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
Descripción
Optimice el desarrollo de aplicaciones que requieren un sistema de cultivo celular más cerrado con los accesorios para Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™. Reduzca la necesidad de realizar intervenciones abiertas y use métodos asépticos para la manipulación de líquidos durante los procesos de llenado, siembra, alimentación y recolección del sistema Cell Factory.
Incluye:- Conector de HDPE
- Dos tapones de protección
- Dos tapones de sellado azules
- Filtro de ventilación de aire bacteriano n.° 4210
- Tubos y pinza
Especificaciones
Kit de inicio del sistema Cell Factory | |
|
|
1 | |
Flat |
Cell Factory Systems (all models) | |
1 | |
System Start-Up Kit |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.