Learn More
Thermo Scientific™ 8 Well Rectangular Plate, TC Surface, Pack of 10
Las multiplacas tratadas de cultivo celular Nunc reciben el tratamiento patentado de superficie Nunclon™ Delta, que propicia la máxima adhesión en una amplia gama de tipos de células.
Marca: Thermo Scientific™ 167064
1014.86 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21928" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.97000kg
Descripción
Las multiplacas para cultivo celular Thermo Scientific™ Nunc cuentan con el tratamiento de superficie Nunclon™ Delta. Esta modificación de la superficie patentada propicia una máxima adhesión para una amplia gama de tipos de células y garantiza un rendimiento óptimo.
El tratamiento de superficie Nunclon Delta garantiza el rendimiento óptimo de la adhesión celular.
- Fondo de pocillo plano y apilable
- Los bordes de los pocillos elevados reducen el riesgo de contaminación cruzada
- Esterilizados mediante irradiación gamma y con certificación de apirogenia
- Excelente calidad óptica
- Códigos alfanuméricos para la identificación de los pocillos
Modelos de pocillos redondos
- Con tapas de ventilación para intercambio de gases
- Las zonas abombadas alrededor de los pocillos actúan como una reserva de agua que reduce la evaporación de los pocillos
- Tapas con esquinas ranuradas para una orientación cómoda
Modelos de pocillos rectangulares
- Gran área de cultivo
- Se ajustan a cubreobjetos de vidrio estándar: 24 × 60 mm para placa de 4 pocillos y 22 × 22 mm para placa de 8 pocillos
Información para pedidos:
Las placas de 24 pocillos tienen 17 mm de profundidad y las placas de 4 pocillos tienen 10 mm de profundidad.
Especificaciones
Con certificado de trazabilidad y calidad (un certificado por caja). | |
Transparente | |
Poliestireno | |
8 | |
Estéril | |
Flat Bottom (F-well) | |
100 | |
127,8 mm | |
14,5 mm |
10,5 cm2 | |
Cubeta de cultivo celular | |
3 ml/pocillo | |
3 mL | |
Nunclon Delta | |
Tapa | |
10 | |
85,5 mm |