Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 1536-Well Microplates Plates
Filtre cuatro veces más muestras en una sola placa con las microplacas de 1536 pocillos Thermo Scientific™ Nunc™, ideales para el cribado analítico masivo.
Marca: Thermo Scientific™ 253614
Detalles adicionales : Peso : 4.30900kg
Descripción
Maximice la eficacia del cribado analítico masivo con las microplacas de 1536 pocillos Thermo Scientific™ Nunc™, fabricadas de acuerdo con los estándares ANSI y con la máxima calidad.
- La baja altura de la placa está optimizada para el apilamiento.
- Las microplacas negras se recomiendan para mediciones de fluorescencia, ya que presentan una luz con retrodispersión y una fluorescencia de fondo mínimas.
- Las microplacas blancas se recomiendan para mediciones de luminiscencia, ya que presentan la máxima reflexión y una autoluminiscencia mínima.
- Volumen de trabajo de los pocillos de 1 a 10 μl
- Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
Especificaciones
Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
Sin tapa | |
Envases interiores de 30 | |
Transparente | |
Con faldón de brida baja | |
13,4 μl | |
De 1 to 10 μl | |
Sin tratar | |
90 | |
90/caja |
Estándar | |
32 x 48 | |
Nunc™ | |
Microplaca | |
Poliestireno | |
1536 | |
No estéril | |
Plano | |
30 |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.