Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ C18 Nautilus HPLC Columns
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 16%; Pore Size: 100 Å; Column Phase: Reversed Phase
Marca: Macherey-Nagel™ 720471.46
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
Octadecilo | |
Octadecilo | |
HPLC, GC, TLC, SPE | |
Sí | |
5800 psi (400 bar) | |
Esférica | |
De 2 a 8 | |
1 unidad | |
350 m²/g | |
L60 | |
Sílice | |
Fase inversa | |
Fase inversa | |
Cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) analítica |
Columna de análisis | |
4,6 mm | |
hidrófobos | |
150 mm | |
Acetonitrilo/agua | |
3 μm | |
100 Å | |
Acetonitrilo/agua | |
60 °C | |
C18 Nautilus | |
16 % | |
Sí | |
Columna HPLC EC |