Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-10 C18 HPLC Column
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 15%; Pore Size: 100 Å; Column Phase: Reversed Phase
Marca: Macherey-Nagel™ 720023.46
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
Octadecilo | |
Octadecilo | |
Cromatografía de RP | |
Sí | |
Acetonitrilo/agua | |
10 μm | |
100 Å | |
Acetonitrilo/agua | |
20 °C | |
C18 | |
15 % | |
Sí | |
Columna HPLC EC |
Columna de análisis | |
4,6 mm | |
hidrófobos | |
250 mm | |
Esférica | |
De 2 a 8 | |
1 unidad | |
340 m²/g | |
L1 | |
Sílice | |
Fase inversa | |
Fase inversa |