Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ HILIC HPLC Column
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 7%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: HILIC
Marca: Macherey-Nagel™ 760523.30
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Especificaciones
Columna de análisis | |
3 mm | |
Interacción hidrófila | |
50 mm | |
Esférica | |
De 2 a 8,5 | |
1 unidad | |
340 m²/g | |
Sílice modificada con amonio/ácido sulfónico | |
7 % | |
No | |
Acero inoxidable | |
Interacción hidrófila, analítica, cromatografía preparativa, LC-MS |
Amoníaco ácido sulfónico | |
Para cromatografía de interacción hidrófila | |
Sí | |
11600 psi (800 bar) | |
1,8 μm | |
110 Å | |
Acetonitrilo/agua | |
60 °C | |
Sílice | |
Cromatografía líquida de interacción hidrófila (HILIC) | |
Cromatografía líquida de interacción hidrófila (HILIC) | |
Columna HPLC EC |