Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ HILIC HPLC Column
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 7%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: HILIC
Marca: Macherey-Nagel™ 760553.46
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
Sílice | |
Amonio | |
1 ml/min | |
Hidrófilo | |
8700 psi (600 bar) | |
Esférica | |
De 2 a 8,5 | |
Cromatografía líquida de interacción hidrófila (HILIC) | |
60 °C | |
Sílice | |
Cromatografía líquida de interacción hidrófila (HILIC) | |
Cromatografía líquida de interacción hidrófila (HILIC) | |
Columna HPLC EC |
Columna de análisis | |
4,6 mm | |
Para HPLC, GC, TLC, SPE | |
150 mm | |
80:20 Acetonitrilo/agua | |
5 μm | |
110 Å | |
340 m²/g | |
Sílice modificada con amonio/ácido sulfónico | |
7 % | |
No | |
Acero inoxidable | |
Cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) analítica |