Learn More
Macherey-Nagel™ Precolumnas para HPLC/CC Nucleodur™ HILIC
Marca: Macherey-Nagel™ 761580.30
Detalles adicionales : Peso : 0.99000kg
Especificaciones
7% | |
3 μm | |
110Å | |
3 mm | |
Acetonitrilo/agua | |
Sílice | |
Precolumna | |
HPLC |
Desde 2 hasta 8,5 | |
8 mm | |
Precolumna para CC | |
NUCLEODUR™ HILIC | |
Acetonitrilo/agua | |
Amoníaco/ácido sulfónico | |
Aplicaciones analíticas y preparativas, así como LC-MS | |
Esférica |