Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C8 Gravity HPLC Column
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 11%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Marca: Macherey-Nagel™ 760756.40
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
Columna de análisis | |
4 mm | |
No | |
8700 psi (600 bar) | |
1,8 μm | |
110 Å | |
Acetonitrilo/agua | |
60 °C | |
C8 por gravedad | |
11 % | |
Sí | |
Acero inoxidable | |
HPLC, LC-MS |
Octilo monomérico | |
Para LC-MS y HPLC | |
30 mm | |
Esférica | |
De 1 a 11 | |
1 unidad | |
340 m²/g | |
L7 | |
Sílice | |
Fase inversa | |
Fase inversa | |
Columna HPLC EC |