Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 C8 EC HPLC Column
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 10.50%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Marca: Macherey-Nagel™ 760701.40
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Sílice | |
octilo | |
1 ml/min | |
125 mm | |
Acetonitrilo/agua | |
5 μm | |
110 Å | |
340 m²/g | |
L7 | |
Sílice | |
Fase inversa | |
Fase inversa | |
Columna HPLC EC |
Columna de análisis | |
4 mm | |
Para HPLC, GC, TLC, SPE | |
8700 psi (600 bar) | |
Esférica | |
De 1 a 9 | |
C8 | |
60 °C | |
C8 | |
10,50% | |
Sí | |
Acero inoxidable | |
Cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) analítica |