Learn More
Invitrogen™ NrCAM Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marca: Invitrogen™ EHNRCAMX5
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
Descripción
The Human NrCAM ELISA quantitates Hu NrCAM in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu NrCAM. Principle of the method The Human NrCAM solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Adhesión celular, proteína de unión de ankyrina implicada en la adhesión neuronal-neuronal. Puede participar en el ensamblaje molecular de los nodos de Ranvier.Especificaciones
Q92823 | |
0,3 ng/ml | |
ELISA tipo sándwich de fase sólida | |
Kit de ELISA | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Ensayos de 5 x 96 | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
4897 | |
<12% | |
Concentrado de diluyente de ensayo, Cubiertas adhesivas para placas, SAV-HRP, Estándar, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, Anticuerpo de detección biotinilado, Cromógeno, Tampón de lavado, Solución de parada | |
5 × 96 pruebas | |
Angiogénesis | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 0,328 ng/ml a 80 ng/ml | |
De 0,3 ng/ml a 80 ng/ml | |
Biotina | |
Otras proteínas | |
Este par de anticuerpos ELISA detecta NrCAM humano. Otras especies no determinadas. | |
Humano | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
NRCAM | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
RUO | |
50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante | |
Humano | |
4 h 45 min |