Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant E. coli MYH His Protein
Código de producto. 18177231 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,01 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18177231 0,01 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18177231
Marca: Novus Biologicals™ NBP222653
Highly purified. Generating reliable and reproducible results.
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-350 of E.coli MYH The Recombinant E. coli MYH Protein is derived from E. coli. The Recombinant E. coli MYH Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 0.25 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) SDS-PAGE
Formulación 20 mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1 M NaCl, 20% glycerol
ID de gen (Entrez) 4595
Peso molecular M.W. (theoretical): 41.5 kDa
Nombre MYH Protein
Método de purificación SDS-PAGE
Cantidad 0,01 mg
Fuente E. Coli
Inmunógeno mutY, 1-350aa, E.coli, His tag, E.coli MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMQASQFS AQVLDWYDKY GRKTLPWQID KTPYKVWLSE VMLQQTQVAT VIPYFERFMA RFPTVTDLAN APLDEVLHLW TGLGYYARAR NLHKAAQQVA TLHGGKFPET FEEVAALPGV GRSTAGAILS LSLGKHFPIL DGNVKRVLAR CYAVSGWPGK KEVENKLWSL SEQVTPAVGV ERFNQAMMDL GAMICTRSKP KCSLCPLQNG CIAAANNSWA LYPGKKPKQT LPERTGYFLL LQHEDEVLLA QRPPSGLWGG LYCFPQFADE ESLRQWLAQR QIAADNLTQL TAFRHTFSHF HLDIVPMWLP VSSFTGCMDE GNALWYNLAQ PPSVGLAAPV ERLLQQLRTG APV
Requisitos de almacenamiento Store at 4 C short term. Aliquot and store (at -20 C long term. Avoid freeze-thaw cycles.)
Estado normativo RUO
Símbolo de gen MUTYH
Conjugado Unconjugated
Especie E. coli
Recombinante Recombinant
Categoría de investigación Base Excision Repair, Cancer, DNA Repair
Grado de pureza o calidad >90%, by SDS-PAGE
Expresión MYH