Learn More
Novus Biologicals™ SOD1/Cu-Zn SOD Protein
Código de producto. 18238693 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
0,5 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
0.50 miligramo
18238693 0,5 mg 0.50 miligramo
18287741 0,1 mg 0.10 miligramo
2 options
Código de producto. 18238693
Marca: Novus Biologicals™ NBP1722900.5MG
Highly purified and high bioactivity. Generating reliable and reproducible results. Applications: Functional, SDS-Page, Bioactivity
A bioactive recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-206 of E.coli SOD1/Cu-Zn SOD The Recombinant E. coli SOD1/Cu-Zn SOD Protein is derived from E. coli. The Recombinant E. coli SOD1/Cu-Zn SOD Protein has been validated for the following applications: Functional, SDS-Page, Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) SDS-PAGE
Formulación Liquid. In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 1mM DTT, 10% glycerol, 0.1M NaCl
Peso molecular 25.2kDa
Método de purificación SDS-PAGE
Cantidad 0,5 mg
Fuente Bacteria
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Estado normativo RUO
Nombre común SOD1/Cu-Zn SOD
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad >95%