missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Septin-6 Protein

Código de producto. 18295871 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18295871 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18295871

Marca: Novus Biologicals™ NBP172485100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Highly purified. Generating reliable and reproducible results.

A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-434 of Human Septin-6 The Recombinant Human Septin-6 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Septin-6 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Para utilizar con (aplicación) SDS-PAGE
Formulación Liquid. In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 2mM DTT, 10% glycerol, 100mM NaCl
Peso molecular 52.1kDa
Método de purificación SDS-PAGE
Cantidad 100 μg
Fuente Human
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Estado normativo RUO
Nombre común Septin-6
Conjugado Unconjugated
Grado de pureza o calidad >90%
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.