Learn More
Novus Biologicals™ Retinol Binding Protein RBP Protein
Código de producto. 18254261 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 μg
Tamaño de la unidad:
250 microgramos
18254261 250 μg 250 microgramos
1 options
Código de producto. 18254261
Marca: Novus Biologicals™ NBP172542250UG
Highly purified. Generating reliable and reproducible results.
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-197 of Human Retinol Binding Protein RBP The Recombinant Human Retinol Binding Protein RBP Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Retinol Binding Protein RBP Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso NP_002890
Concentración 0.5mg/mL
Para utilizar con (aplicación) SDS-PAGE
Formulación Liquid. In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 2mM DTT, 20% glycerol, 200mM NaCl
ID de gen (Entrez) 5947
Método de purificación Protein
Cantidad 250 μg
Fuente Recombinant human RBP1 protein, fused to His-tag at N-terminus, expressed in E. coli
Inmunógeno RBP1, 1-197aa, Human, His tag, E. coli (NP_002890).
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Estado normativo RUO
Nombre común Retinol Binding Protein RBP
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant