missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ NME3 Protein
Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
0,5 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
0.50 miligramo
Descripción
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 22-169 of Human NME3 The Recombinant Human NME3 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human NME3 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 0.5mg/mL |
| Para utilizar con (aplicación) | SDS-PAGE |
| Formulación | Liquid. 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 50% glycerol 0.1M NaCl, 2mM DTT |
| Peso molecular | 19.1kDa |
| Método de purificación | SDS-PAGE |
| Cantidad | 0,5 mg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Estado normativo | RUO |
| Nombre común | NME3 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido