missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ NCF1 Protein

Código de producto. 18226243 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,05 mg
0,25 mg
Tamaño de la unidad:
0.05 miligramo
0.25 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18226243 0,25 mg 0.25 miligramo
18262922 0,05 mg 0.05 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18226243

Marca: Novus Biologicals™ NBP1453050.25MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: SDS-Page

A recombinant protein with a C-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-390 of Human NCF1 The Recombinant Human NCF1 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human NCF1 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso AAH02816
Concentración 0.5mg/mL
Para utilizar con (aplicación) ELISA, SDS-PAGE
Formulación In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 1mM DTT, 20% glycerol, 0.1M NaCl
ID de gen (Entrez) 653361
Peso molecular 46kDa
Método de purificación Protein
Cantidad 0,25 mg
Fuente E. coli
Inmunógeno NCF1, 1-390aa, Human, His tag, E. coli (AAH02816).
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Estado normativo RUO
Nombre común NCF1
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad >90%
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.