missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-108 of Mouse S100A7A The Recombinant Mouse S100A7A Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse S100A7A Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | SDS-PAGE |
| Formulación | 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15 M NaCl, 20% glycerol |
| ID de gen (Entrez) | 338324 |
| Peso molecular | 15kDa |
| Nombre | S100A7A Protein |
| Método de purificación | SDS-PAGE |
| Cantidad | 0,05 mg |
| Fuente | E. Coli |
| Inmunógeno | S100A15, 1-108aa, Mouse, His tag, E.coli MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMPDTPV EDSLFQIIHC FHHYAAREGD KETLSLEELK ALLLDSVPRF MDTLGRRQPY YITELFRAAD KNKDNQICFD EFLYILGKLV KDYHLQFHRQ LCAHYCTEHS LY |
| Requisitos de almacenamiento | −20°C or −80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?