missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human VAMP-2 His Protein

Código de producto. 18750854 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18750854 0,1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18750854 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBC118335

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Highly purified. Generating reliable and reproducible results.

A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids1-89 of Human VAMP-2 The Recombinant Human VAMP-2 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human VAMP-2 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P63027
Para utilizar con (aplicación) ELISA, SDS-PAGE
Formulación PBS (pH 7.4), 1mM EDTA
ID de gen (Entrez) 6844
Peso molecular 13.8kDa
Nombre VAMP-2 Protein
Método de purificación Protein
Cantidad 0,1 mg
Fuente E. Coli
Inmunógeno Synaptobrevin 2 ,1-89 aa, Human, Recombinant, His- tagged, E.coli (NP_055047).
Requisitos de almacenamiento −80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Estado normativo RUO
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.