Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human TPT1/TCTP His Protein
Código de producto. 18048563 Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. 18048563
Marca: Novus Biologicals™ NBP137085
Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: SDS-Page
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-172 of Human TPT1/TCTP The Recombinant Human TPT1/TCTP Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human TPT1/TCTP Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P13693
Para utilizar con (aplicación) ELISA, In vitro Assay, SDS-PAGE
Formulación 20mM Tris-HCl buffer (pH8.0), 10% glycerol, 0.1 M NaCl
ID de gen (Entrez) 7178
Peso molecular 23.9kDa
Nombre TPT1/TCTP Protein
Método de purificación Protein
Cantidad 0,1 mg
Fuente E. Coli
Inmunógeno TCTP, 1-172aa, Human, His tag, E.coli (NP_003286).
Requisitos de almacenamiento −80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Estado normativo RUO
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE