missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
A denatured recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-264 of Human Snail The Recombinant Human Snail Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Snail Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_005976 |
| Para utilizar con (aplicación) | SDS-PAGE |
| Formulación | 20mM Tris-HCl buffer (pH8.0), 10% glycerol, 0.4M UREA |
| ID de gen (Entrez) | 6615 |
| Peso molecular | 31.5kDa |
| Nombre | Snail Protein |
| Método de purificación | SDS-PAGE |
| Cantidad | 0,1 mg |
| Fuente | E. Coli |
| Inmunógeno | SNAI1, 1-264aa, Human, His tag, E.coli MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPRSFLV RKPSDPNRKP NYSELQDSNP EFTFQQPYDQ AHLLAAIPPP EILNPTASLP MLIWDSVLAP QAQPIAWASL RLQESPRVAE LTSLSDEDSG KGSQPPSPPS PAPSSFSSTS VSSLEAEAYA AFPGLGQVPK QLAQLSEAKD LQARKAFNCK YCNKEYLSLG ALKMHIRSHT LPCVCGTCGK AFSRPWLLQG HVRTHTGEKP FSCPHCSRAF ADRSNLRAHL QTHSDVKKYQ CQACARTFSR MSLLHKHQES GCSGCPR |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?