Descripción
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-173 of Human PRL-3/PTP4A3 The Recombinant Human PRL-3/PTP4A3 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human PRL-3/PTP4A3 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_116000 |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA, SDS-PAGE |
| Formulación | 20mM Tris-HCl buffer (pH8.0), 2mM EDTA, 1mM DTT, 10% glycerol |
| ID de gen (Entrez) | 11156 |
| Peso molecular | 21.6kDa |
| Nombre | PRL-3/PTP4A3 Protein |
| Método de purificación | Protein |
| Inmunógeno | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MARMNRPAPV EVSYKHMRFL ITHNPTNATL STFIEDLKKY GATTVVRVCE VTYDKTPLEK DGITVVDWPF DDGAPPPGKV VEDWLSLVKA KFCEAPGSCV AVHCVAGLGR APVLVALALI ESGMKYEDAI QFIRQKRRGA INSKQLTYLE KYRPKQRLRF KDPHTHKTRC CVM |
| Requisitos de almacenamiento | −80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |