missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human PCNA Protein

Código de producto. 18213624 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18213624 0,1 mg 0.10 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18213624

Proveedor: Novus Biologicals™ NBC118428

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Highly purified. Generating reliable and reproducible results.

An un-tagged recombinant protein corresponding to the amino acids 1-261 of Human PCNA The Recombinant Human PCNA Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human PCNA Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso NP_002583
Concentración 1 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) SDS-PAGE
Formulación 20 mM Tris-HCl buffer (pH 7.5), 2 mM EDTA, 20% glycerol
ID de gen (Entrez) 5111
Peso molecular M.W. (theoretical): 28 kDa
Nombre PCNA Protein
Método de purificación Protein
Cantidad 0,1 mg
Fuente E. Coli
Inmunógeno 1-261 aa
Requisitos de almacenamiento Store at 4 C short term. Aliquot and store (at -20 C long term. Avoid freeze-thaw cycles.)
Estado normativo RUO
Símbolo de gen PCNA
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Categoría de investigación Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE
Expresión PCNA
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.