missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
A denatured recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 73-216 of Human NKG2D/CD314 The Recombinant Human NKG2D/CD314 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human NKG2D/CD314 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_031386 |
| Para utilizar con (aplicación) | SDS-PAGE |
| Formulación | 20mM Tris-HCl buffer (pH8.0), 10% glycerol, 0.4M UREA |
| ID de gen (Entrez) | 22914 |
| Peso molecular | 19.2kDa |
| Nombre | NKG2D/CD314 Protein |
| Método de purificación | SDS-PAGE |
| Cantidad | 0,1 mg |
| Fuente | E. Coli |
| Inmunógeno | KLRK1, 73-216 aa, Human, His tag, E.coli MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMIWSAVF LNSLFNQEVQ IPLTESYCGP CPKNWICYKN NCYQFFDESK NWYESQASCM SQNASLLKVY SKEDQDLLKL VKSYHWMGLV HIPTNGSWQW EDGSILSPNL LTIIEMQKGD CALYASSFKG YIENCSTPNT YICMQRTV |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?