missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-339 of Human NCF4 The Recombinant Human NCF4 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human NCF4 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_000622 |
| Para utilizar con (aplicación) | SDS-PAGE |
| Formulación | 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1 M NaCl, 10% glycerol, 1mM DTT |
| ID de gen (Entrez) | 4689 |
| Peso molecular | 41.1kDa |
| Nombre | NCF4 Protein |
| Método de purificación | SDS-PAGE |
| Cantidad | 0,1 mg |
| Fuente | E. Coli |
| Inmunógeno | NCF4, 1-339 aa, Human, His tag, E.coli MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAVAQQLRAE SDFEQLPDDV AISANIADIE EKRGFTSHFV FVIEVKTKGG SKYLIYRRYR QFHALQSKLE ERFGPDSKSS ALACTLPTLP AKVYVGVKQE IAEMRIPALN AYMKSLLSLP VWVLMDEDVR IFFYQSPYDS EQVPQALRRL RPRTRKVKSV SPQGNSVDRM AAPRAEALFD FTGNSKLELN FKAGDVIFLL SRINKDWLEG TVRGATGIFP LSFVKILKDF PEEDDPTNWL RCYYYEDTIS TIKDIAVEED LSSTPLLKDL LELTRREFQR EDIALNYRDA EGDLVRLLSD EDVALMVRQA RGLPSQKRLF PWKLHITQKD NYRVYNTMP |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?