missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 20-341 of Human KAT1 The Recombinant Human KAT1 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human KAT1 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_003633 |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA, SDS-PAGE |
| Formulación | 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 1mM DTT |
| ID de gen (Entrez) | 8520 |
| Peso molecular | Theoretical M.W.: 40 kDa |
| Nombre | KAT1 Protein |
| Método de purificación | Protein |
| Inmunógeno | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MKKLAEYKCN TNTAIELKLV RFPEDLENDI RTFFPEYTHQ LFGDDETAFG YKGLKILLYY IAGSLSTMFR VEYASKVDEN FDCVEADDVE GKIRQIIPPG FCTNTNDFLS LLEKEVDFKP FGTLLHTYSV LSPTGGENFT FQIYKADMTC RGFREYHERL QTFLMWFIET ASFIDVDDER WHYFLVFEKY NKDGATLFAT VGYMTVYNYY VYPDKTRPRV SQMLILTPFQ GQGHGAQLLE TVHRYYTEFP TVLDITAEDP SKSYVKLRDF VLVKLCQDLP CFSREKLMQG FNEDMAIEAQ QKFKINKQHA RRVYEILRLL VTD |
| Requisitos de almacenamiento | −80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?