missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human HHEX His Protein
Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
0,02 mg
Tamaño de la unidad:
0.02 miligramo
Descripción
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-270 of Human HHEX The Recombinant Human HHEX Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human HHEX Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_002720 |
| Para utilizar con (aplicación) | SDS-PAGE |
| Formulación | 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15 M NaCl, 40% glycerol, 1mM DTT |
| ID de gen (Entrez) | 3087 |
| Peso molecular | theoretical_molecular_weight: L606 |
| Nombre | HHEX Protein |
| Método de purificación | SDS-PAGE |
| Cantidad | 0,02 mg |
| Fuente | E. Coli |
| Inmunógeno | HHEX, 1-270aa, Human, His tag, E.coli MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMQYPHPG PAAGAVGVPL YAPTPLLQPA HPTPFYIEDI LGRGPAAPTP APTLPSPNSS FTSLVSPYRT PVYEPTPIHP AFSHHSAAAL AAAYGPGGFG GPLYPFPRTV NDYTHALLRH DPLGKPLLWS PFLQRPLHKR KGGQVRFSND QTIELEKKFE TQKYLSPPER KRLAKMLQLS ERQVKTWFQN RRAKWRRLKQ ENPQSNKKEE LESLDSSCDQ RQDLPSEQNK GASLDSSQCS PSPASQEDLE SEISEDSDQE VDIEGDKSYF NAG |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido