missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human GRP75/HSPA9B/Mortalin His Protein

Código de producto. 18247003 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18247003 0,1 mg 0.10 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18247003

Marca: Novus Biologicals™ NBC118380

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Highly purified. Generating reliable and reproducible results.

A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 47-679 of Human GRP75/HSPA9B/Mortalin The Recombinant Human GRP75/HSPA9B/Mortalin Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human GRP75/HSPA9B/Mortalin Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P38646
Para utilizar con (aplicación) ELISA, SDS-PAGE
Formulación 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.5mM DTT, 10% glycerol
ID de gen (Entrez) 3313
Peso molecular 71kDa
Nombre GRP75/HSPA9B/Mortalin Protein
Método de purificación SDS-PAGE
Cantidad 0,1 mg
Fuente E. Coli
Inmunógeno HSPA9, 47-679aa, Human, His-Tagged, Recombinant, E.coli (NP_004125).
Requisitos de almacenamiento −80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Estado normativo RUO
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.