missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
A denatured recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 30-300 of Human DcR3/TNFRSF6B The Recombinant Human DcR3/TNFRSF6B Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human DcR3/TNFRSF6B Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_003814 |
| Para utilizar con (aplicación) | SDS-PAGE |
| Formulación | 20mM Tris-HCl buffer (pH8.0), 10% glycerol, 0.4M UREA |
| ID de gen (Entrez) | 8771 |
| Peso molecular | 32.1kDa |
| Nombre | DcR3/TNFRSF6B Protein |
| Método de purificación | SDS-PAGE |
| Cantidad | 0,1 mg |
| Fuente | E. Coli |
| Inmunógeno | TNFRSF6B, 30-300aa, Human, His tag, E.coli MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSVAETPTY PWRDAETGER LVCAQCPPGT FVQRPCRRDS PTTCGPCPPR HYTQFWNYLE RCRYCNVLCGEREEEARACH ATHNRACRCR TGFFAHAGFC LEHASCPPGA GVIAPGTPSQ NTQCQPCPPG TFSASSSSSE QCQPHRNCTA LGLALNVPGSSSHDTLCTSC TGFPLSTRVP GAEECERAVI DFVAFQDISI KRLQRLLQAL EAPEGWGPTP RAGRAALQLK LRRRLTELLG AQDGALLVRLLQALRVARMP GLERSVRERF LPVH |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?