missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ HIF-1 alpha Protein

Código de producto. 18274552 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,01 mg
0,05 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
0.05 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18274552 0,05 mg 0.05 miligramo
18253112 0,01 mg 0.01 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18274552

Marca: Novus Biologicals™ NBP1491650.05MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Highly purified. Generating reliable and reproducible results.

A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-85 of Human HIF-1 alpha The Recombinant Human HIF-1 alpha Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human HIF-1 alpha Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Concentración 0.25mg/mL
Para utilizar con (aplicación) ELISA, SDS-PAGE
Formulación Liquid. In 20mM Tris buffer (pH 8.0) containing 20% glycerol, 1mM DTT, 0.2M NaCl, 1mM EDTA.
ID de gen (Entrez) 3091
Peso molecular 11.8kDa
Método de purificación Protein
Cantidad 0,05 mg
Fuente Human
Inmunógeno HIF1a, 1-85 aa MGSSHHHHHHSSGLVPRGSHMEGAGGANDKKKISSERRKEKSRDAARSRRSKESEVFYELAHQLPLPHNVSSHLDKASVMRLTISYLRVRKLLDAGDLDIEDDMK
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Estado normativo RUO
Nombre común HIF-1 alpha
Conjugado Unconjugated
Grado de pureza o calidad >80%
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.