missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ HIF-1 alpha Protein

Código de producto. 18253112 Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
0,01 mg
0,05 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
0.05 miligramo
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18253112

Marca: Novus Biologicals™ NBP1491650.01MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Highly purified. Generating reliable and reproducible results.

A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-85 of Human HIF-1 alpha The Recombinant Human HIF-1 alpha Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human HIF-1 alpha Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Concentración 0.25mg/mL
Para utilizar con (aplicación) ELISA, SDS-PAGE
Formulación Liquid. In 20mM Tris buffer (pH 8.0) containing 20% glycerol, 1mM DTT, 0.2M NaCl, 1mM EDTA.
ID de gen (Entrez) 3091
Peso molecular 11.8kDa
Método de purificación Protein
Cantidad 0,01 mg
Fuente Human
Inmunógeno HIF1a, 1-85 aa MGSSHHHHHHSSGLVPRGSHMEGAGGANDKKKISSERRKEKSRDAARSRRSKESEVFYELAHQLPLPHNVSSHLDKASVMRLTISYLRVRKLLDAGDLDIEDDMK
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Estado normativo RUO
Nombre común HIF-1 alpha
Conjugado Unconjugated
Grado de pureza o calidad >80%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato