missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-118 of Human DDT The Recombinant Human DDT Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human DDT Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 1.0mg/mL |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA, SDS-PAGE |
| Formulación | In 20mM Tris-HCl Buffer (pH 8.0) containing 10% Glycerol |
| ID de gen (Entrez) | 1652 |
| Peso molecular | 14.8kDa |
| Método de purificación | Protein |
| Cantidad | 0,1 mg |
| Fuente | Human |
| Inmunógeno | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPFLELDTNL PANRVPAGLE KRLCAAAASI LGKPADRVNV TVRPGLAMAL SGSTEPCAQL SISSIGVVGT AEDNRSHSAH FFEFLTKELA LGQDRILIRF FPLESWQIGK IGTVMTFL |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?