Learn More
Novus Biologicals™ beta 2-Microglobulin Protein
Código de producto. 18084985 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,01 mg
0,05 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
0.05 miligramo
18084985 0,01 mg 0.01 miligramo
18229482 0,05 mg 0.05 miligramo
2 options
Código de producto. 18084985
Marca: Novus Biologicals™ NBP1508400.01MG
Highly purified. Generating reliable and reproducible results.
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 21-119 of Human beta 2-Microglobulin The Recombinant Human beta 2-Microglobulin Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human beta 2-Microglobulin Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 0.5mg/mL
Para utilizar con (aplicación) SDS-PAGE
Formulación Liquid. In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 20% glycerol, 2mM DTT, 100mM NaCl
Peso molecular 14.0kDa
Método de purificación SDS-PAGE
Cantidad 0,01 mg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Estado normativo RUO
Nombre común beta 2-Microglobulin
Conjugado Unconjugated
Grado de pureza o calidad >95%