Learn More
Invitrogen™ Nitrocellulose/Filter Paper Sandwiches, 0.2 μm, 8.5 x 13.5 cm
Se adapta a geles de 8,6 x 13,5 cm E-PAGE™
Marca: Invitrogen™ LC2009
Detalles adicionales : CAS : 9004-70-0 Peso : 2.26000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Descripción
- Diseñado para la transferencia Western de proteínas
- Papel de inmunotransferencia absorbente, de grosor adicional y precortado (2,5 mm de grosor) para E-PAGE
- Tamaño de poro: 0,45 μm
- Tamaño: 8,5 x 13,5 cm
Las propiedades de una proteína afectan su capacidad de unirse a las superficies de la membrana.
Proteínas, expresión, aislamiento y análisis, inmunotransferencia (Western Blotting)
Especificaciones
13,5 cm | |
Sándwich de papel de filtro/nitrocelulosa, tamaño de poro de 0,2 μm | |
Nitrocelulosa | |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
8,5 cm x 13,5 cm | |
Novex™ |
8,5 cm | |
Sándwich | |
0,2 μm | |
Temperatura ambiente | |
2,5 mm |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.