Learn More
Invitrogen™ Invitrolon™ PVDF/Filter Paper Sandwiches, 0.45 μm, 8.5 x 13.5 cm
Hace que la inmunotransferencia de los geles E-PAGE™ sea más fácil y eficiente
Marca: Invitrogen™ LC2007
Detalles adicionales : Peso : 0.56000kg
Descripción
- Se adapta perfectamente a geles 8,6 x 13,5 cm E-PAGE™
- Diseñado para la transferencia Western de proteínas
- Tamaño de poro: 0,45 μm
- Grosor: 2,5 mm
- Tamaño: 8,5 x 13,5 cm
Las propiedades de una proteína afectan su capacidad de unirse a las superficies de la membrana.
Proteínas, expresión, aislamiento y análisis, inmunotransferencia (Western Blotting)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
13,5 cm | |
Sándwich | |
0,45 μm | |
Temperatura ambiente | |
2,5 mm |
8,5 cm | |
PVDF | |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
8,5 cm x 13,5 cm | |
Invitrolon™, Novex™ |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.