Learn More
Thermo Scientific™ North2South™ Chemiluminescent Hybridization and Detection Kit
Adquiera resultados de Southern blot consistentes y altamente sensibles con un nuevo sustrato ECL HRP y tampones de hibridación y bloqueo optimizados.
Marca:  Thermo Scientific™ 17097
Detalles adicionales : Peso : 2.72160kg
Código de producto. 10239423
  • 620.00€ / 1 set
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
El kit de detección quimioluminiscente Thermo Scientific™ North2South combina un novedoso sustrato ECL para peroxidasa de rábano picante (HRP) y tampones de hibridación y bloqueo optimizados para garantizar resultados de Southern blot consistentes y de alta sensibilidad.
El kit de hibridación y detección Thermo Scientific North2South combina un nuevo sustrato de luminol mejorado para peróxidasa de rábano picante (HRP) con hibridación optimizada precreada y tampones de bloqueo para garantizar resultados precisos y alta sensibilidad. Cualquier blot de ácido nucleico puede hibridarse con la sonda de oligonucleótidos biotinilada (etiquetada con biotina) apropiada. Después de un breve paso de bloqueo de membrana, la etiqueta de biotina se detecta con estreptavidina-HRP y una incubación de cinco minutos con el sustrato quimioluminiscente. Los resultados se registran fácilmente mediante una breve exposición a una película de rayos X (1-15 minutos) o una cámara CCD.
Características destacadas:
  • Sensibilidad igual o superior a 32P
  • Compatible con muchos formatos
  • El alto nivel de salida de luz y el fondo bajo constante permite tiempos de exposición muy cortos utilizando sistemas de cámaras CCD refrigeradas o película
  • Los tampones listos para usar y el breve tiempo de procesamiento hacen que el cambio de la detección radioactiva a la detección quimioluminiscente sea una transición fácil, incluso para un usuario principiante
Especificaciones
Especificaciones
Kit
Kit de 2160 ml
North2South™
Cromogénico
Kit de hibridación y detección
Suficiente para: 1000 cm2 de membrana (10 blots de minigel)
• Estreptavidina HRP estabilizada, 1,5 ml
• Solución potenciadora/luminol, 80 ml
• Solución de peróxido estable, 80 ml
• Tampón de hibridación, 125 ml
• Tampón de lavado Hybridization Stringency (2X), 375 ml
• Tampón bloqueante, 500 ml
• Tampón de lavado (4X), 500 ml
• Tampón de equilibrio de sustrato, 500 ml
Tras recibirlo, guarde el kit a 4 °C.