Learn More
Masterflex™ Norprene™ Pressure Tubing
Excellent resistance to ozone and UV light with little to no sign of deterioration. Saint Gobain Performance Plastics™ Norprene™ Pressure Tubing is extremely abrasion resistant and bends easily to simply custom component assembly.
Marca: Masterflex™ 95715-00
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Admite al menos 4 veces la presión de los tubos no reforzados
- Resistente a temperaturas de - 59,4 a 135 °C (- 75 °F a 275°F)
- Resistentes al ozono y a la luz UV
- Esterilizable en autoclave varias veces
- Compatibles con una gran variedad de líquidos
- Cumplen con los criterios de la FDA y la 3-A
Especificaciones
Estándares sanitarios 3A y NSF 51 | |
6,4 mm | |
12,7 mm | |
Transferencia química, suministro de pesticidas/fertilizantes, líneas de suministro de agua, procesamiento de alimentos/lácteos y líneas de purificación de agua | |
1/pack | |
125 psi |
Esterilizable en autoclave | |
Norprene | |
15,24 m | |
-51 °C | |
Crema | |
de 135 °C |