Learn More
Masterflex™ Norprene™ Food Tubing
Ideal for the food, dairy and beverage industries
Marca: Masterflex™ 95710-90
Detalles adicionales : Peso : 4.00000kg
Descripción
- Tubos de color beige opaco Norprene.
- Resistentes al calor, al ozono y a la luz UV.
- No envejecen ni se oxidan.
- Excelente resistencia a ácidos y álcalis.
- El elastómero cumple con las normas de la FDA (21 CFR 177.2600) y la lista NSF (Estándar 51).
- Los tubos se fabrican conforme a GMP.
- Intervalo de temperatura: De – 51 a 135 °C (de – 60 a 275 °F).
- Esterilizables en autoclave.
Especificaciones
USP; sin DEHP; NSF-51; 3A; FDA; ADCF; sin ftalato; Farmacopea europea; NSF-61 | |
19,1 mm | |
25,4 mm | |
15,2 m | |
Ideales para las industrias de alimentos, lácteos y bebidas. | |
- 51 °C | |
Resistentes al calor, al ozono y a la luz UV; no envejecen; no se oxidan; excelente resistencia a ácidos y álcalis. | |
Beige opaco | |
de 135 °C |
Esterilizable en autoclave | |
Norprene | |
50 pies | |
3,175 mm | |
-60 °F | |
6,09 m (50 pies) por pack | |
Autoclave | |
8 psi |