Learn More
Fisherbrand™ Toallitas no tejidas para salas limpias, fabricadas en EE. UU.
Código de producto. p-7235806 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
9 x 9 in
12 x 12 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 150
paquete de 300
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17802771 9 x 9 in paquete de 300
17812771 12 x 12 in paquete de 150
2 options
Código de producto. 17802771
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las toallitas no tejidas de policelulosa para salas limpias son altamente absorbentes y extremadamente limpias (sin desprendimientos). Fabricado en EE. UU.
Las toallitas para salas limpias no tejidas, fabricadas en EE. UU., están hechas con un material no tejido hidroentangulado compuesto por un 45 % de poliéster y un 55 % de celulosa. Es una toallita muy eficaz, extremadamente limpia y altamente absorbente. Estas toallitas se envasan en salas limpias, con doble envase y se producen en un entorno de sala limpia. Estas toallitas se fabrican y procesan para satisfacer las demandas de los entornos más críticos. Fabricadas con sustratos de máxima calidad y sin pelusas: libres de agentes de unión, adhesivos o aditivos químicos.
Compatibilidad con salas limpias
  • Salas limpias ISO clase 5 (clase 100) a ISO 8 (clase 100 000)
Características
  • Fabricado en EE. UU.
  • El tamaño versátil de 23 cm x 23 cm (9 pulg x 9 pulg) es ideal para una gran variedad de aplicaciones de salas limpias
  • El tamaño grande de 30,48 cm x 30,48 cm (12 pulg x 12 pulg) se puede plegar, se utiliza para controlar los derrames, para el revestimiento de la bandeja y más
  • Fabricadas en un material hidroentrelazado no tejido compuesto de 45 % poliéster y 55 % celulosa
  • Fabricados en un entorno de sala limpia y con empaquetados en sala limpia
  • Fabricados con material de policelulosa que proporciona un producto resistente, absorbente y resistente a la abrasión
  • El proceso de producción garantiza una generación extremadamente baja de partículas y extraíbles químicos
  • Compatible con prácticamente cualquier disolvente o solución para la limpieza y enjuagado
  • Paquetes de doble embolsado
  • Proporciona trazabilidad de lote a lote
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas para salas blancas
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 22,86 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 22,86 cm
Material Poliéster Celulosa
Absorbencia 288 ml/m2
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Peso base 68 gsm
Certificaciones/conformidad ISO clase 5 a 6 (de 100 a 1000) toallita para sala limpia, requisitos de las toallitas USP 797 y USP 800
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 9 x 9 in
Para utilizar con (aplicación) Laboratorio y sala blanca
Cantidad de embalaje 300 Toallitas/Bolsa, 12 Bolsas/Cs.