Learn More
Masterflex™ Non-DEHP Tubing
Marke: Masterflex™ 95666-09
Weitere Details : Peso : 0.01000kg
Spezifikation
Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), REACH, ISO 10993 | |
4,8 mm | |
6,4 mm | |
0,8 mm | |
-42 °C | |
Estéril | |
20 psi |
Esterilizable en autoclave | |
Tygon | |
15,24 m | |
Aplicaciones de investigación farmacéutica y biotecnológica | |
1 unidad | |
Translúcido | |
de 74 °C |