Learn More
Brady™ Rollo de etiquetas no adhesivas
Cree sus propias etiquetas para prevención de accidentes con material de etiquetas no adhesivas y su impresora GlobalMark Este material no se puede cortar utilizando GlobalMark Colour & Cut.
244.00€ - 371.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Especificación OSHA 1910.145 |
---|---|
Descripción | GlobalMark Non-Adhesive Tag Stock |
Color | Blanco |
Material | Poliéster |
Print Technology | Thermal Transfer |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11559283
|
Brady™
076715 |
15 m | 80 mm |
308.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11549283
|
Brady™
076714 |
15 m | 105 mm |
371.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11569283
|
Brady™
076716 |
30 m | 60 mm |
244.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Etiquetas sin adhesivo en blanco personalizables
- Etiquetas sin adhesivo continuas para impresoras
- Cree sus propias etiquetas para prevención de accidentes con material de etiquetas no adhesivas y su impresora GlobalMark
Especificaciones
Especificación OSHA 1910.145 | |
Blanco | |
Thermal Transfer | |
Marcado de advertencia «in situ» de condiciones peligrosas | |
-40°C | |
100/Paq. | |
De -40 °C a +90 °C | |
0,086 mm | |
15 m |
GlobalMark Non-Adhesive Tag Stock | |
Poliéster | |
Rollo de etiquetas no adhesivas | |
GlobalMark | |
100/Paq. | |
-40°F to +193°F | |
0.0137 in. | |
16.67 yd. |