missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-299 of Human NMRAL1 The Recombinant Human NMRAL1 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human NMRAL1 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Para utilizar con (aplicación) | SDS-PAGE |
| Formulación | Liquid. 20 mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 20% glycerol 0.15 M NaCl |
| Método de purificación | SDS-PAGE |
| Cantidad | 0,5 mg |
| Fuente | Human |
| Requisitos de almacenamiento | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Estado normativo | RUO |
| Nombre común | NMRAL1 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?