Description
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-299 of Human NMRAL1 The Recombinant Human NMRAL1 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human NMRAL1 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Spécification
Spécification
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Para utilizar con (aplicación) | SDS-PAGE |
| Formulación | Liquid. 20 mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 20% glycerol 0.15 M NaCl |
| Método de purificación | SDS-PAGE |
| Cantidad | 0,5 mg |
| Fuente | Human |
| Requisitos de almacenamiento | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Estado normativo | RUO |
| Nombre común | NMRAL1 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?