Descripción
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-299 of Human NMRAL1 The Recombinant Human NMRAL1 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human NMRAL1 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 0.5mg/mL |
| Para utilizar con (aplicación) | SDS-PAGE |
| Formulación | Liquid. 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 20% glycerol 0.15M NaCl |
| Método de purificación | SDS-PAGE |
| Cantidad | 100 μg |
| Fuente | Human |
| Requisitos de almacenamiento | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Estado normativo | RUO |
| Nombre común | NMRAL1 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Mostrar más |