Learn More
NK1.1 (CD161) Mouse, anti-Mouse, PE, Clone: PK136, STEMCELL Technologies
Mouse Monoclonal Antibody
en la oferta
Especificaciones
Antígeno NK1.1 (CD161)
Clon PK136
Aplicaciones CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Conjugado PE
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17177621
Encompass_Preferred
Ver documentos
Stemcell Technologies
100-0460
25 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17187621
Encompass_Preferred
Ver documentos
Stemcell Technologies
100-0461
100 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • The PK136 antibody reacts with murine NK1.1 (CD161), an ∼80 kDa homodimeric type 2 transmembrane glycoprotein and C-type lectin receptor expressed on NK cells, NK-T cells, and rare subsets of T cells and monocytes in select strains of mice
  • NK1.1 is encoded by the Klrb1b and Klrb1c genes, which specify CD161b and CD161c polypeptides, respectively
  • CD161b is expressed only by Swiss NIH and SJL mice, and CD161c by certain strains such as C57BL, FVB/N, and NZB (but not A, AKR, BALB/c, CBA/J, C3H, C57BR, C58, DBA/1, DBA/2, NOD, SJL, or 129)
  • NK1.1 has functional roles in modulating several processes, including the activation and proliferation of NK cells, induction of interferon-γ production, and release of cytotoxic granules
  • Its expression on the cell surface is specifically upregulated by IL-12
  • For detection of NK cells in NK1.1- strains, Anti-Mouse CD49b Antibody, Clone DX5 (Catalog #60020) is recommended
  • DX5 recognizes CD49b (integrin α2), another commonly used NK cell marker
Especificaciones
Especificaciones
NK1.1 (CD161)
CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Functional Assay
PE
Mouse
PK136
Monoclonal
Mouse
Primary
Documentos
Product Certifications
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.